Recombinant HIV-1 gag p17-p24, gp41-gp120
Catalog # APOSBITP1890-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mg
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Proteinová synonyma:HIV-1 p17-24,41-120
- Název proteinu/peptidu:HIV-1 gag p17-p24, gp41-gp120