0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant HIV-1 p24 Core
Recombinant HIV-1 p24 Core
Recombinant HIV-1 p24 Core
Catalog # APOSBITP1867-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Expand image
Recombinant HIV-1 p24 Core
Catalog # APOSBITP1867-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
Bal.:
1 mg
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Proteinová synonyma:
HIV-1 p24c
Název proteinu/peptidu:
HIV-1 p24 Core
Specifications
About this item
Product Details
Product Details