Recombinant Hepatitis B Virus Core (1-186)
Catalog # APOSBITP1820-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mg
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Proteinová synonyma:HBcAg
- Název proteinu/peptidu:Hepatitis B Virus Core (1-186)