0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant Hepatitis A Virus VP4-VP2
Recombinant Hepatitis A Virus VP4-VP2
Recombinant Hepatitis A Virus VP4-VP2
APOSBITP1819-1MG
:
Apollo Scientific
:
Recombinant Hepatitis A Virus VP4-VP2
APOSBITP1819-1MG
:
Apollo Scientific
:
Bal.:
1 mg
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Proteinová synonyma:
HAV VP4-VP2
Název proteinu/peptidu:
Hepatitis A Virus VP4-VP2