0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant Hepatitis A Virus VP3
Recombinant Hepatitis A Virus VP3
Recombinant Hepatitis A Virus VP3
Katalogové číslo APOSBITP1818-1MG
Dodavatel:
Apollo Scientific
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Recombinant Hepatitis A Virus VP3
Katalogové číslo APOSBITP1818-1MG
Dodavatel:
Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
Bal.:
1 mg
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Proteinová synonyma:
HAV VP3
Název proteinu/peptidu:
Hepatitis A Virus VP3
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu