Recombinant Hepatitis C Virus NS4 a+b, Fluorescein
Catalog # APOSBITP1792-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mg
- Spojení:Fluorescein
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Zdroj:
- Druhy:
- Environmentally Preferable:
- Proteinová synonyma:HCV NS4 a+b
- Název proteinu/peptidu:Hepatitis C Virus NS4 a+b