0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant Hepatitis C Virus NS4 a+b
Recombinant Hepatitis C Virus NS4 a+b
APOSBITP1791-1MG
:
Apollo Scientific
:
Recombinant Hepatitis C Virus NS4 a+b
APOSBITP1791-1MG
:
Apollo Scientific
:
Bal.:
1 mg
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Proteinová synonyma:
HCV NS4 a+b
Název proteinu/peptidu:
Hepatitis C Virus NS4 a+b