Recombinant Herpes Simplex Virus-8 Mosaic
Catalog # APOSBITP1740-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mg
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Proteinová synonyma:HSV-8 Mosaic
- Název proteinu/peptidu:Herpes Simplex Virus-8 Mosaic