0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG
Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG
Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG
APOSBITP1739-1MG
:
Apollo Scientific
:
Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG
APOSBITP1739-1MG
:
Apollo Scientific
:
Bal.:
1 mg
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Proteinová synonyma:
rHSV-2 gG
Název proteinu/peptidu:
Herpes Simplex Virus-2 gG