Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gD
Catalog # APOSBITP1738-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mg
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Proteinová synonyma:HSV-2 gD
- Název proteinu/peptidu:Herpes Simplex Virus-2 gD