0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant Borrelia p41
Recombinant Borrelia p41
APOSBITP1735-1MG
:
Apollo Scientific
:
Recombinant Borrelia p41
APOSBITP1735-1MG
:
Apollo Scientific
:
Bal.:
1 mg
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Název proteinu/peptidu:
Borrelia p41