ContactUsLinkComponent
Human Recombinant Angiostatin Kringles (1-3)
Human Recombinant Angiostatin Kringles (1-3)
Catalog # APOSBITP1451-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Human Recombinant Angiostatin Kringles (1-3)
Catalog # APOSBITP1451-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1 mg
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Druhy:
    Human
  • Proteinová synonyma:
    Angiostatin K1-3
  • Název proteinu/peptidu:
    Angiostatin Kringles (1-3)
  • Sekvence:
    1-3