0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Human Recombinant Creatine Kinase MB Isoenzyme Type-2
Human Recombinant Creatine Kinase MB Isoenzyme Type-2
APOSBITP1435-1MG
:
Apollo Scientific
:
Human Recombinant Creatine Kinase MB Isoenzyme Type-2
APOSBITP1435-1MG
:
Apollo Scientific
:
Bal.:
1 mg
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Druhy:
Human
Proteinová synonyma:
CKMB Type-2
Název proteinu/peptidu:
Creatine Kinase MB Isoenzyme Type-2