0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Human Recombinant sCD40L/TRAP
Human Recombinant sCD40L/TRAP
Human Recombinant sCD40L/TRAP
APOSBITP1262-1MG
:
Apollo Scientific
:
Human Recombinant sCD40L/TRAP
APOSBITP1262-1MG
:
Apollo Scientific
:
Bal.:
1 mg
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Druhy:
Human
Proteinová synonyma:
Soluble CD40 Ligand/TRAP
Název proteinu/peptidu:
sCD40L/TRAP