0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Sheep Recombinant Prl
Sheep Recombinant Prl
Sheep Recombinant Prl
Catalog # APOSBITP1248-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Expand image
Sheep Recombinant Prl
Catalog # APOSBITP1248-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
Bal.:
1 mg
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Druhy:
Sheep
Proteinová synonyma:
Prolactin
Název proteinu/peptidu:
Prl
Specifications
About this item
Product Details
Product Details