ContactUsLinkComponent
Bovine Recombinant PL
Bovine Recombinant PL
Catalog # APOSBITP1240-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Bovine Recombinant PL
Catalog # APOSBITP1240-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1 mg
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Druhy:
    Bovine
  • Proteinová synonyma:
    Placental Lactogen
  • Název proteinu/peptidu:
    PL