0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Dog Recombinant Leptin
Dog Recombinant Leptin
Dog Recombinant Leptin
Katalogové číslo APOSBITP1203-1MG
Dodavatel:
Apollo Scientific
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Dog Recombinant Leptin
Katalogové číslo APOSBITP1203-1MG
Dodavatel:
Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
Bal.:
1 mg
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Druhy:
Dog
Název proteinu/peptidu:
Leptin
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu