0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Human recombinant NAP-2
Human recombinant NAP-2
Human recombinant NAP-2
APOSBITC2041-1MG
:
Apollo Scientific
:
Human recombinant NAP-2
APOSBITC2041-1MG
:
Apollo Scientific
:
Bal.:
1 mg
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Druhy:
Human
Proteinová synonyma:
Neutrophil Activating Protein-2, CXCL7
Název proteinu/peptidu:
NAP-2