0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Mouse recombinant MIG
Mouse recombinant MIG
Mouse recombinant MIG
Katalogové číslo APOSBITC2032-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Expand image
Mouse recombinant MIG
Katalogové číslo APOSBITC2032-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
Bal.:
1 mg
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Druhy:
Mouse
Proteinová synonyma:
CXCL9
Název proteinu/peptidu:
MIG
Specifications
About this item
Product Details
Product Details