About this item
Stolní centrifugy řady Thermo Scientific™ Multifuge X1/X1R Pro jsou ergonomicky navrženy a mají rozhraní dotykové obrazovky, které umožňuje snazší programování pro rychlejší výsledky a možnost přístupu a sledování všech běhů, životnosti rotoru a zdravotních informací centrifugy pro maximální všestrannost a síla na každém kroku.
- Rotorový systém Auto-Lock
- Systém těsnění lopaty ClickSeal™
- Technologie SMARTSpin™
- Prostorově úsporný design
- Energeticky úsporné
Bezpečný uzamykací systém umožňuje snadnou instalaci a výměnu rotorů tlačítkem. Systém šetří čas při přepínání mezi aplikacemi. Snadný přístup do komory rotoru nabízí rychlé čištění, zdravější pracovní prostředí a delší životnost jednotky.
Biokontejnmentový roztok se utěsňuje západkou; eliminuje šroubovací uzávěry a složité spony. Systém je vhodný pro použití v rukavicích, otevírání/zavírání jednou rukou. Systém je certifikován CAMR™ v Porton Down ve Velké Británii.
Advanced rotor management system maximises acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option. Technology optimises safety and improves separations.
Kompaktní rozměry pracovní desky optimalizují pracovní plochu, ergonomická výška a zakřivený design zajišťují snadné vkládání a vyjímání vzorků a snadné čištění.
Systém nabízí až 40% úsporu spotřeby energie při standardních průmyslových protokolech, jako je standardní separace krve nebo zpracování kónických zkumavek.
Balení pro buněčnou kulturu obsahuje rotor TX400, sadu čtyř kbelíků o objemu 400 ml, sadu čtyř víček pro biokontejnery ClickSeal™, sadu čtyř adaptérů kónických zkumavek 4×50 ml, sadu čtyř adaptérů kónických zkumavek 9×15 ml.
Balení zkumavky na krev obsahuje rotor TX400, sadu čtyř kbelíků o objemu 400 ml, sadu čtyř víček pro biokontejnment ClickSeal™, sadu čtyř zkumavek na krev 19×5/7 ml a adaptérů na zkumavky na krev 14×10 ml. EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 a 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC část 15.
Specifications
- Catalog No:
- 521-4281
- 521-3436
- 521-4282
- 521-3445
- 521-3434
- 521-3450
- 521-3448
- 521-3438
- 521-3432
- 521-3443
- Model:
- Multifuge X1 Pro
- Multifuge X1 Pro
- Multifuge X1R Pro
- Multifuge X1 Pro
- Multifuge X1R Pro
- Multifuge X1R Pro
- Multifuge X1R Pro
- Multifuge X1R Pro
- Multifuge X1 Pro
- Multifuge X1 Pro
- Typ:
- Centrifuge Package
- Centrifuge Package
- Kapacity:
- −
- 4×400 ml with TX-400 rotor
- −
- −
- 4×400 ml with TX-400 rotor
- −
- −
- 4×400 ml with TX-400 rotor
- 4×400 ml with TX-400 rotor
- −
- Maximální kapacita - pevný úhlový rotor:
- 6×100 ml
- 6×100 ml
- Maximální kapacita - výkyvný rotor:
- 4×400 ml
- 4×400 ml
- Maximální rychlost:
- 15,200 rpm
- 15,200 rpm
- 15,200 rpm
- 15,200 rpm
- 15,200 rpm
- 15,200 rpm
- 15,200 rpm
- 15,200 rpm
- 15,200 rpm
- 15,200 rpm
- Max. rychlost - pevný úhlový rotor:
- 15200 min⁻¹ with F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2
- 15200 min⁻¹ with F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2
- Max. rychlost - výkyvný rotor:
- 6300 min⁻¹ with BIOShield 720 rotor
- 6300 min⁻¹ with BIOShield 720 rotor
- Maximální relativní zrychlení - pevný úhlový rotor:
- 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor)
- 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor)
- Maximální relativní zrychlení - výkyvný rotor:
- 7188 ×g with BIOShield 720 rotor
- 7188 ×g with BIOShield 720 rotor
- Refrigerated:
- −
- No
- −
- −
- No
- −
- −
- Yes
- No
- −
- Teplota:
- –10...+40 °C
- –10...+40 °C
- –10...+40 °C
- –10...+40 °C
- –10...+40 °C
- Zrychlovací/brzdící profily:
- 9/10
- 9/10
- 9/10
- 9/10
- 9/10
- 9/10
- 9/10
- 9/10
- 9/10
- 9/10
- Typ nastavení:
- Microprocessor
- Microprocessor
- Microprocessor
- Microprocessor
- Microprocessor
- Microprocessor
- Microprocessor
- Microprocessor
- Microprocessor
- Microprocessor
- Programy:
- 100
- 100
- 100
- 100
- 100
- 100
- 100
- 100
- 100
- 100
- Časovač:
- Max. 9 h, 59 min, 59 s; also, with continuous and pulse modes
- Max. 9 h, 59 min, 59 s; also, with continuous and pulse modes
- Paměť:
- Stores up to 100 programs
- Stores up to 100 programs
- Stores up to 100 programs
- Stores up to 100 programs
- Stores up to 100 programs
- Stores up to 100 programs
- Stores up to 100 programs
- Stores up to 100 programs
- Stores up to 100 programs
- Stores up to 100 programs
- Displej:
- Full colour touch screen interface
- Full colour touch screen interface
- Úroveň hluku:
- 61 dB(A)
- 61 dB(A)
- 55 dB(A)
- 60 dB(A)
- 55 dB(A)
- 54 dB(A)
- 51 dB(A)
- 55 dB(A)
- 61 dB(A)
- 59 dB(A)
- Napětí:
- 120 - 240 V
- 230 V
- 230 V
- 120–240 V
- 230 V
- 230 V
- 230 V
- 230 V
- 120–240 V
- 120–240 V
- Š×H×V:
- 445×660×361 mm
- 445×660×361 mm
- 625×660×361 mm
- 445×660×361 mm
- 625×660×361 mm
- 625×660×361 mm
- 625×660×361 mm
- 625×660×361 mm
- 445×660×361 mm
- 445×660×361 mm
- Rozměry:
- −
- 14,2×17,5 x 26" (36,2×56,6×66 cm)
- −
- −
- 14,2×17,5 x 26" (36,2×56,6×66 cm)
- −
- −
- 14,2×17,5 x 26" (36,2×56,6×66 cm)
- 14,2×17,5 x 26" (36,2×56,6×66 cm)
- −
- Hmotnost:
- 61 kg
- 61 kg
- 94 kg
- 61 kg
- 94 kg
- 94 kg
- 94 kg
- 94 kg
- 61 kg
- 61 kg