VWR®, Precision Grip Gloves with Dots
This VWR® precision grip glove with grip dots and nitrile coating provides basic cut protection and enhanced grip.
- ANSI A1 Cut Protection (Level A)
- Grip dots on the palm for enhanced grip
- Nylon composition
- Nitrile (NBR) coating on palm and fingertips
- Grey knitted glove with black coating
Ideal for handling, picking, packaging, automotive, or situations that require dexterity in a dry and/or dirty environment.
: Meets requirements for ANSI A1 Cut Resistance. EN 388:2016 (4131X)
Certified by OKEO-TEX meeting Standard 100 certifying that no harmful substances are used in the production of these products.
Certified by OKEO-TEX meeting Standard 100 certifying that no harmful substances are used in the production of these products.
- Catalog No:
- 112-5729
- 112-5730
- 112-5732
- 112-5731
- 112-5734
- 112-5733
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Latex/bez latexu:
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Provedení:
- Nitrile palm coating + dots
- Nitrile palm coating + dots
- Nitrile palm coating + dots
- Nitrile palm coating + dots
- Nitrile palm coating + dots
- Nitrile palm coating + dots
- Rozchod:
- 15
- 15
- 15
- 15
- 15
- 15
- Typ manžety:
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Norma EN:
- EN 388:2016 (4131X)
- EN 388:2016 (4131X)
- EN 388:2016 (4131X)
- EN 388:2016 (4131X)
- EN 388:2016 (4131X)
- EN 388:2016 (4131X)
Frequently Bought Together