Zearalenone standard solution
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Caution: Expires in 12 months.
Specifikace
- Čí. CAS:17924-92-4
- Vzorec:C₁₈H₂₂O₅
- Skladovací teplota:Freezer
- Popis:Zearalenone
- Bod vzplanutí:2 °C
- Bod varu:81…82 °C