[(Oxido)phenyl(trifluoromethyl)-λ-4-sulphanylidene]dimethylammonium tetrafluoroborate 98%
Katalogové číslo APOSPC906499-1G
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Bottle
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
:325.05 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1046786-08-6
Vzorec:C₉H₁₁BF₇NOS