5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:282523-36-8
:
Vzorec:C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
MDL číslo:MFCD00243688
:304.66 g/mol
Bod tání:61…63 °C
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together