(S)-(+)-3,3'-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
Catalog # APOSPC440005-250MG
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Bottle
- Bal.:250 mg
- Sekvence:2590
Specifikace
O tomto produktu
:
:772.49 g/mol
Bod tání:162…175 °C
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:878111-17-2
Vzorec:C₃₆H₁₇F₁₂O₄P
MDL číslo:MFCD08689863