ContactUsLinkComponent
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Katalogové číslo APOSPC302217-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Katalogové číslo APOSPC302217-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047
  • Environmentally Preferable:
Specifikace
O tomto produktu
Synonyma: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
 :
 :217.16 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
UN:3276
ADR:6.1,III
Číslo CAS:1373920-75-2
Vzorec:C₁₀H₇F₄N
MDL číslo:MFCD22201073