Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
N1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N2,N2-dimethyl-1,2-ethanediamine, technická kvalita
N1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N2,N2-dimethyl-1,2-ethanediamine, technická kvalita
Katalogové číslo APOSPC28044-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
N1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N2,N2-dimethyl-1,2-ethanediamine, technická kvalita
Katalogové číslo APOSPC28044-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :267.68 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:338406-27-2
Vzorec:C₁₀H₁₃ClF₃N₃
MDL číslo:MFCD00142008