ContactUsLinkComponent
1-{[1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-1,2,3-triazol-5-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
1-{[1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-1,2,3-triazol-5-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
Katalogové číslo APOSPC200480-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
1-{[1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-1,2,3-triazol-5-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
Katalogové číslo APOSPC200480-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :364.25 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1610376-98-1
Vzorec:C₁₄H₂₀Cl₂FN₅O
MDL číslo:MFCD28023518