Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrogendifluorid amonný 98%
4024, Bottle
Katalogové číslo APOSPC1104-1KG
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
Hydrogendifluorid amonný 98%
Katalogové číslo APOSPC1104-1KG
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  1341-49-7
Hydrogendifluorid amonný 98%
4024, Bottle
Přejít na:
Číslo CAS:  1341-49-7
Price
2 870,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
  • Číslo CAS:1341-49-7
  • Vzorec:NH₄HF₂
  • MDL číslo:MFCD00012018
  • Molecular Weight:57.04
  • Bod varu:230 °C/760mmHg
  • Bod tání:127 °C
  • Hustota:1,5 g/cm³ (25 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:1727
  • ADR:8,II
  •  :Density: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    4024
Specifikace