4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-ylpiperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:496786-98-2
:
Vzorec:C₂₀H₃₂BN₃O₄
MDL číslo:MFCD04039875
:389.31 g/mol
Bod tání:165…169 °C
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together