0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Dimethylftalát
Dimethylftalát 95%
Dimethylftalát 95%
APOSOR922685-1KG
:
Apollo Scientific
:
Dimethylftalát 95%
APOSOR922685-1KG
:
Apollo Scientific
:
Typ balení:
Bottle
Bal.:
1 kg
Sekvence:
4024
:
:
Ambient
:
131-11-3
:
C₁₀H₁₀O₄
:
MFCD00008425