Orders LinkContactUsLinkComponent
Tymol 95%
3401, Bottle, 100 g
Katalogové číslo APOSOR921899-100G
Dodavatel:   Apollo Scientific
Tymol 95%
Katalogové číslo APOSOR921899-100G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  89-83-8
Tymol 95%
3401, Bottle, 100 g
Přejít na:
Číslo CAS:  89-83-8
Price
3 490,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyma:  4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
  • Číslo CAS:89-83-8
  • Vzorec:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
  • MDL číslo:MFCD00002309
  • Molecular Weight:150.22
  • Bod varu:232 °C
  • Bod tání:48…51 °C
  • Hustota:0,965 g/cm³ (25 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2430
  • ADR:8,III
  •  :Density: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401