Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromophenol 98%
Hořlavý
Dráždivý
Životní prostředí
Dodavatel:   Apollo Scientific
2-Bromophenol 98%
Dodavatel:  Apollo Scientific
Certifikáty
2-Bromophenol 98%
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:95-56-7
  • Vzorec:C₆H₅BrO
  • MDL číslo:MFCD00002146
  • Molecular Weight:173.01
  • Bod varu:194…195 °C
  • Bod tání:44380 °C
  • Hustota:1,49 g/cm³ (25 °C)
  • Bod vzplanutí:42 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:202-432-7
  • ADR:3,III
  •  :Density: 1,49 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1993
Product Family Options
Informace o produktu