Vanilin 97+%
New Product
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Synonyma: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
- Číslo CAS:121-33-5
- Vzorec:C₈H₈O₃
- MDL číslo:MFCD00006942
- Molecular Weight:152.15
- Bod varu:170 °C/15mmHg
- Bod tání:81…83 °C
- Hustota:1,056 g/cm³ (25 °C)
- Bod vzplanutí:153 °C
- :Density: 1,056 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:204-465-2
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
- Číslo CAS:121-33-5
- Vzorec:C₈H₈O₃
- MDL číslo:MFCD00006942
- Molecular Weight:152.15
- Bod varu:170 °C/15mmHg
- Bod tání:81…83 °C
- Hustota:1,056 g/cm³ (25 °C)
- Bod vzplanutí:153 °C
- :Density: 1,056 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:204-465-2
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeProduct Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníDostupnostPrice
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product