0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Tetrachlorethylen
Tetrachlorethylen 99%
Tetrachlorethylen 99%
Tetrachlorethylen 99%
APOSOR460052-1KG
:
Apollo Scientific
:
Tetrachlorethylen 99%
APOSOR460052-1KG
:
Apollo Scientific
:
Typ balení:
Bottle
Bal.:
1 kg
Sekvence:
4024
:
:
121 °C
:
–22 °C
:
1,623 g/cm³ (25 °C)
:
Ambient
:
204-825-9
:
1897
:
6.1,III
:
GHS07
:
GHS08
:
GHS09
:
127-18-4
:
C₂Cl₄
:
MFCD00000834