ContactUsLinkComponent
tert-Butyl-4-[2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Dráždivý
tert-Butyl-4-[2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Katalogové číslo APOSOR30958-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Dráždivý
tert-Butyl-4-[2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Katalogové číslo APOSOR30958-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :295.39 g/mol
 :GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1171901-11-3
Vzorec:C₁₄H₂₅N₅O₂
MDL číslo:MFCD11505005