Arecolinium bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:300-08-3
:
Vzorec:C₈H₁₄BrNO₂
MDL číslo:MFCD00039041
Bod tání:171…176 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:206-087-3
UN:1544
ADR:6.1,III
:GHS06
Frequently Bought Together