0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Dusičnan yttritý hexahydrát
Dusičnan yttritý hexahydrát 99,9%
Dusičnan yttritý hexahydrát 99,9%
APOSIN3856-100G
:
Apollo Scientific
:
Dusičnan yttritý hexahydrát 99,9%
APOSIN3856-100G
:
Apollo Scientific
:
Typ balení:
Bottle
Bal.:
100 g
Sekvence:
3401
:
:
2,682 g/cm³ (25 °C)
:
Ambient
:
233-802-6
:
1477
:
5.1,II
:
GHS03
:
GHS07
:
13494-98-9
:
N₃O₉Y·6H₂O
:
MFCD00149940