Orders LinkContactUsLinkComponent
Oxid teluričitý 99.99%
Oxid teluričitý 99.99%
Dráždivý
Dodavatel:   Apollo Scientific
Oxid teluričitý 99.99%
Dodavatel:  Apollo Scientific
Certifikáty
Oxid teluričitý 99.99%
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:7446-07-3
  • Vzorec:O₂Te
  • MDL číslo:MFCD00011263
  • Molecular Weight:159.6
  • Bod varu:1245 °C
  • Bod tání:733 °C
  • Hustota:5,8 g/cm³ (25 °C)
  •  :Density: 5,6 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:231-193-1
Product Family Options