Tween® 20 (Polysorbate)
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Synonyma: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
- Číslo CAS:9005-64-5
- Vzorec:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL číslo:MFCD00165986
- Molecular Weight:1227.53
- Bod varu:>100 °C
- Bod tání:–14 °C
- Hustota:1,095 g/cm³ (25 °C)
- :Density: 1,1 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:500-018-3
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Synonyma: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
- Číslo CAS:9005-64-5
- Vzorec:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL číslo:MFCD00165986
- Molecular Weight:1227.53
- Bod varu:>100 °C
- Bod tání:–14 °C
- Hustota:1,095 g/cm³ (25 °C)
- :Density: 1,1 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:500-018-3
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeProduct Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníBal.DostupnostPrice
- Specifikace:New ProductNew Product