Tween® 80 (Polysorbate)
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
- Číslo CAS:9005-65-6
- MDL číslo:MFCD00082107
- Bod varu:100 °C
- Bod tání:–25 °C
- Hustota:1,064 g/cm³ (25 °C)
- Bod vzplanutí:>113 °C
- :Density: 1,062 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:500-019-9
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
- Číslo CAS:9005-65-6
- MDL číslo:MFCD00082107
- Bod varu:100 °C
- Bod tání:–25 °C
- Hustota:1,064 g/cm³ (25 °C)
- Bod vzplanutí:>113 °C
- :Density: 1,062 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:500-019-9
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeProduct Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníBal.DostupnostPrice
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product