Mitomycin
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Mitomycin C is a HIGHLY TOXIC antibiotic with antineoplastic properties.
Synonyma: Ametycin
- Číslo CAS:50-07-7
- Vzorec:C₁₅H₁₈N₄O₅
- Bod tání:360 °C
- Teplota pro skladování:Refrigerator
- EINECS:200-008-6
- UN:3462
- ADR:6.1,II
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Mitomycin C is a HIGHLY TOXIC antibiotic with antineoplastic properties.
Synonyma: Ametycin
- Číslo CAS:50-07-7
- Vzorec:C₁₅H₁₈N₄O₅
- Bod tání:360 °C
- Teplota pro skladování:Refrigerator
- EINECS:200-008-6
- UN:3462
- ADR:6.1,II
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeProduct Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníBal.DostupnostPrice
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product