Galactitol
New Product
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Synonyma: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Číslo CAS:608-66-2
- Vzorec:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL číslo:MFCD00064288
- Molecular Weight:182.17
- Teplota pro skladování:Ambient
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Číslo CAS:608-66-2
- Vzorec:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL číslo:MFCD00064288
- Molecular Weight:182.17
- Teplota pro skladování:Ambient
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníDostupnostPrice
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product