Formaldehyde
New Product
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Synonyma: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
- Číslo CAS:50-00-0
- Vzorec:CH₂O
- MDL číslo:MFCD00003274
- Molecular Weight:30.03
- Bod varu:93…96 °C
- Hustota:1,08…1.1 g/cm³ (25 °C)
- Bod vzplanutí:56 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:2209
- ADR:8,III
- :Density: 0,8153 g/cm³ (-20 °C)
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
- Číslo CAS:50-00-0
- Vzorec:CH₂O
- MDL číslo:MFCD00003274
- Molecular Weight:30.03
- Bod varu:93…96 °C
- Hustota:1,08…1.1 g/cm³ (25 °C)
- Bod vzplanutí:56 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:2209
- ADR:8,III
- :Density: 0,8153 g/cm³ (-20 °C)
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníDostupnostPrice
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product