Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
5-(Hydroxymethyl)-1-{2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}-1H-imidazole-2-thiol 97%
5-(Hydroxymethyl)-1-{2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}-1H-imidazole-2-thiol 97%
Katalogové číslo APOSPC9486-100MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
5-(Hydroxymethyl)-1-{2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}-1H-imidazole-2-thiol 97%
Katalogové číslo APOSPC9486-100MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    100 mg
  • Sekvence:
    2440

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :318.315 g/mol
Bod tání:209…211 °C
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:338794-79-9
Vzorec:C₁₃H₁₃F₃N₂O₂S
MDL číslo:MFCD00215162