2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:2135636-84-7
:
Vzorec:C₁₇H₂₀BF₆NO₃
MDL číslo:MFCD32177068
:411.147 g/mol
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together