ContactUsLinkComponent
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one 97%
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one 97%
Catalog # APOSPC51131-250MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one 97%
Catalog # APOSPC51131-250MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    250 mg
  • Sekvence:
    2590
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :313.275 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1253924-71-8
Vzorec:C₁₄H₁₄F₃N₃O₂
MDL číslo:MFCD22375530