ContactUsLinkComponent
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluoro-2-iodophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluoro-2-iodophenyl ether 95%
Katalogové číslo APOSPC502815-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluoro-2-iodophenyl ether 95%
Katalogové číslo APOSPC502815-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :418.073 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:2244087-68-9
Vzorec:C₁₃H₅F₆IO
MDL číslo:MFCD31630069