ContactUsLinkComponent
2-Bromo-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Katalogové číslo APOSPC502786-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
2-Bromo-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Katalogové číslo APOSPC502786-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :478.979 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:2244084-98-6
Vzorec:C₁₃H₅BrF₅IO
MDL číslo:MFCD31629982