Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
2-Bromo-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Katalogové číslo APOSPC502766-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
2-Bromo-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Katalogové číslo APOSPC502766-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :367.109 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:2244084-91-9
Vzorec:C₁₄H₈BrF₅O
MDL číslo:MFCD31630071